주요 문서
Z115436
Safety tongs
L 9 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37945-0000
길이
9 in.
일반 설명
With 3in. PTFE-coated tips.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)