주요 문서
Z330221
BRAND® dropping bottle, LDPE
capacity 20 mL
동의어(들):
dropping bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
특징
with cap
포장
pkg of 100
제조업체/상표
BRAND 125216
용량
20 mL
직경 × 높이
31 mm × 88 mm
피팅
GL 14 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible. Detachable threaded closure with dropper nozzle and attached spout cap.
기타 정보
BR125216 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)