주요 문서
HS20630C
Rubber Bulb
capacity 30 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
red natural rubber
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20630C
길이 × 외경 × 직경
66 mm × 46 mm × 6 mm, (Hole diam)
용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
특징 및 장점
  • Constructed of Natural Rubber
  • 30 mL volume, 2.3 in L x 1.8 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (66 mm L x 46 mm OD x 6 mm hole dia.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HS20630C-1EA4065265820141