주요 문서
Z330019
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 50 mL, with cap: no
동의어(들):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
특징
with cap: no
포장
pkg of 100
제조업체/상표
BRAND 129328
용량
50 mL
직경 × 높이
38 mm × 80 mm
색상
natural
피팅
GL 32 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible, translucent.
기타 정보
BR129328 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)