material
PTFE bottle
PTFE cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
조인트
joint threaded neck
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 130564
용량
2000 mL
직경 × 높이
120 mm × 240 mm
경부 I.D.
60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
- Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
- Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
- Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Outstanding chemical and thermal resistance. Sturdy, strong-walled design.
기타 정보
BR130564 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.