특징
color-coded green
electronic: no
single-channel
DE-M marking
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 701868
부피 측정 범위
50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
용적
50 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- BRAND® Transferpettor fixed volume pipette is ideal for the most demanding pipetting applications.
- Used when the air-interface pipettes reach their limits.
- Designed for pipetting highly viscous/foaming media, or media with high density/vapor pressure.
- The positive displacement principle enables the piston to be in direct contact with the aspirated liquid.
- The tightly fitting piston wipes the walls of the tips completely clean to provide accurate and reproducible results.
- No need to discard tips after each pipetting operation because of negligible residual wetting.
- The Transferpettor is suitable for media with density up to 13.6 g/cm3, viscosity up to 140,000 mm2/s, vapor pressure up to 500 mbar.
- Working temperature range: 15 °C to 40 °C.
기타 정보
BR701868 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.