주요 문서
Z327816
BRAND® graduated pipette, PP, high clarity
capacity 0 (10 mL) , 0.10 mL accuracy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
polypropylene
설명
blue ring mark
특징
graduations
subdivision 0.1 mL
포장
pack of 12
제조업체/상표
BRAND 27613
용량
0 (10 mL) , 0.10 mL accuracy
석션 튜브 O.D.
≤8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Resistant to breakage. Ideal for applications where glass pipettes cannot be used, e.g. in fluoro and silicate chemistry. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
기타 정보
BR27613 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)