주요 문서
Z333999
BRAND® pipette fillers
universal design, for pipettes up to 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
설명
3 valves
특징
for pipettes up to 100 mL
제조업체/상표
BRAND 25315
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
기타 정보
BR25315 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)