주요 문서
Z290750
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
no membrane support, membrane diam. 47 mm, connector for stopper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
glass housing
특징
no membrane support
포장
pkg of 1 ea
멤브레인 직경
47 mm
피팅
connector for stopper
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)