주요 문서
Z290653
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 90 mm, connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
동의어(들):
Filtration Funnel, Filtration Setup, Vacuum Filter Assembly
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
glass housing
glass membrane (support)
조인트
joint ST/NS40/35
포장
pkg of 1 ea
멤브레인 직경
90 mm
피팅
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)