white
solubility
0.1 M HCl: 45 mg/mL
H2O: 66 mg/mL
주관자
AstraZeneca
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]\C(CN(C)C)=C(/c1ccc(Br)cc1)c2cccnc2
InChI
1S/C16H17BrN2.2ClH/c1-19(2)11-9-16(14-4-3-10-18-12-14)13-5-7-15(17)8-6-13;;/h3-10,12H,11H2,1-2H3;2*1H/b16-9-;;
InChI key
CXGURXWCQYHDIR-ULPVBNQHSA-N
유전자 정보
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable