특징
Nucleic acid purification buffer
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Qiagen WB120112
보틀 크기
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
QIAcard™ FTA™ Wash Buffer is used for purifying nucleic acids captured and stored on FTA™ cards. This versatile reagent is recommended for use with QIAcard™ FTA™ and Indicating FTA™ Card formats, and EasiCollect formats.
특징 및 장점
- This reagent can be used to wash punches in the "punch-in" procedure for standard STR amplification.
- QIAcard™ FTA™ Wash Buffer allows for excellent results by removing PCR inhibitors and contaminants that can lower PCR yields.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only
법적 정보
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.