제품명
Whatman® UNIFILTER® plates, working volume 800 μL, with Whatman GF/B membrane
material
clear polystyrene
conical bottom clear wells
polystyrene filter
무균
non-sterile
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Whatman 7700-2803
Whatman Article No. 28420806 (US reference)
최대 용적
800 μL
크기
96 wells
작업 용적
800 μL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- No cross talk. Patented integral filter design prevents well-to-well cross contamination.
- Economical to use. Wide range of well volume options ensures efficient use of materials.
- Better control. Choice of filter media allows control of the flow rates and retention characteristics.
- Versatile. A broad range of filtration media is available, including glass fiber, polypropylene, cellulose nitrate, cellulose acetate, nylon, and ion exchange cellulose.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
UNIFILTER is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.