클론
2E4, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EDEM2(55741)
일반 설명
In the endoplasmic reticulum (ER), misfolded proteins are retrotranslocated to the cytosol and degraded by the proteasome in a process known as ER-associated degradation (ERAD). EDEM2 belongs to a family of proteins involved in ERAD of glycoproteins (Mast et al., 2005 [PubMed 15537790]).[supplied by OMIM
면역원
C20orf31 (NP_060687, 479 a.a. ~ 578 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PIDPAALHCCQRLKEEQWEVEDLMREFYSLKRCRSKFQKNTVSSGPWEPPARPGTLFSPENHDQARERKPAKQKVPLLSCPSQPFTSKLALLGQVFLDSS
Sequence
PIDPAALHCCQRLKEEQWEVEDLMREFYSLKRCRSKFQKNTVSSGPWEPPARPGTLFSPENHDQARERKPAKQKVPLLSCPSQPFTSKLALLGQVFLDSS
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.