WH0004171M1
Monoclonal Anti-MCM2 antibody produced in mouse
clone 6A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-BM28, Anti-CCNL1, Anti-CDCL1, Anti-D3S3194, Anti-KIAA0030, Anti-MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, mitotin (S. cerevisiae), Anti-MGC10606, Anti-MITOTIN, Anti-cdc19
About This Item
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6A8, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MCM2(4171)
일반 설명
면역원
Sequence
TQKFSVMRSMRKTFARYLSFRRDNNELLLFILKQLVAEQVTYQRNRFGAQQDTIEVPEKDLVDKARQINIHNLSAFYDSELFRMNKFSHDLKRKMILQQF
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable