WH0000860M1
Monoclonal Anti-RUNX2 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-AML3, Anti-CBFA1, Anti-CCD, Anti-CCD1, Anti-MGC120022, Anti-MGC120023, Anti-OSF2, Anti-PEA2aA, Anti-PEBP2A1, Anti-PEBP2A2, Anti-PEBP2aA, Anti-PEBP2aA1, Anti-runt-related transcription factor 2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1D8, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RUNX2(860)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
Sequence
NPRPSLNSAPSPFNPQGQSQITDPRQAQSSPPWSYDQSYPSYLSQMTSPSIHSTTPLSSTRGTGLPAITDVPRRISDDDTATSDFCLWPSTLSKKSQAGA
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable