분석
≥97% (HPLC)
형태
powder
solubility
water: 0.5 mg/mL, clear, colorless
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(CC2NC(=O)CC(C)(C)SSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC2=O)C(=O)N4CCCC4C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O)cc1
InChI
1S/C49H70N14O12S2/c1-49(2)24-40(67)57-32(22-28-13-15-29(75-3)16-14-28)43(70)60-33(21-27-9-5-4-6-10-27)44(71)58-31(17-18-37(50)64)42(69)61-34(23-38(51)65)45(72)62-35(26-76-77-49)47(74)63-20-8-12-36(63)46(73)59-30(11-7-19-55-48(53)54)41(68)56-25-39(52)66/h4-6,9-10,13-16,30-36H,7-8,11-12,17-26H2,1-3H3,(H2,50,64)(H2,51,65)(H2,52,66)(H,56,68)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,73)(H,60,70)(H,61,69)(H,62,72)(H4,53,54,55)
InChI key
HNOGCDKPALYUIG-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... AVPI1(60370)
mouse ... AVPI1(69534)
rat ... AVPI1(171386) , LOC689723(689723)
Amino Acid Sequence
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3