형태
crystals
Quality Level
색상
off-white
mp
115-118 °C
135-137 °C
solubility
DMSO: soluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)
InChI key
GMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
포장
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable