U0383
Umbelliferyl Arachidonate
ethanol solution
동의어(들):
5Z,8Z,11Z,14Z-Eicosatetraenoic acid 2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl ester, 7-Hydroxycoumarinyl Arachidonate
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
ethanol solution
기술
immunofluorescence: suitable
solubility
DMSO: soluble 25 mg/mL
DMF: soluble 50 mg/mL
aqueous buffer: slightly soluble
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C29H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-28(30)32-26-22-20-25-21-23-29(31)33-27(25)24-26/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-24H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
SFTGFGOBCQCZDY-DOFZRALJSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup