material
cardboard
polycarbonate
포장
case of 30 ea
제조업체/상표
Nalgene 369647
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For ultra-low temperature storage of cryogenic vials in mechanical or liquid nitrogen freezers. Usable temperature range: −196 to +121 °C. Numbers molded into grid system in box correspond to numbers printed on lid. Lid is keyed to box so markings will always match. Boxes accept writing with markers.
법적 정보
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.