주요 문서
TMO3110-9500
Nalgene® high-speed centrifuge tubes
round bottom natural polypropylene copolymer, volume 50 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
동의어(들):
Nalgene tubes, round bottom tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
round bottom natural polypropylene copolymer
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
case of 100 ea
제조업체/상표
Nalgene 3110-9500
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Improve rotor fit and performance using Thermo Scientific Nalgene High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tubes, featuring uniform wall thickness and diameter. Tubes have excellent chemical resistance.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)