material
polysulfone
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
transparent tube
특징
RCF 50,000 × g
포장
pack of 10
case of 100
제조업체/상표
Nalgene 3115-0050
공칭 용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Strong and tough like polycarbonate but polysulfone much more acid- and base-resistant. Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객