생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥98% (HPLC)
형태
solid
약물 제어
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
색상
white
solubility
acetone: soluble 1 in 4 of acetone
chloroform: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
ethanol: soluble 1 in 6 of ethanol
ethyl oleate: soluble 1 in 20 of ethyl oleate
propylene glycol: soluble 1 in 30 of propylene glycol
soluble 1 in 20 of ethyl oleate
ethanol: 10 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.4 mg/mL
H2O: insoluble
oil: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
InChI key
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
유전자 정보
human ... AR(367) , CYP17A1(1586)
rat ... Ar(24208)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges