주요 문서
SRP8007
Sigma-Aldrich
DLK2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
C1QTNF3, Epidermal growth factor-like protein 9, Protein delta homolog 2 (DLK-2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
>90% (SDS-PAGE)
양식
liquid
분자량
~70 kDa by SDS-PAGE
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
≥0.2 mg/mL
불순물
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
색상
clear
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... DLK2(65989)
일반 설명
DLK2 regulates adipogenesis.
물리적 형태
Solution in PBS.
기타 정보
Signal peptide and the extracellular domain of human DLK2 (aa 1-306) are fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)