SRP5003
AMPK (α2/β2/γ1), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
AMPK, AMPK2, AMPKG, MGC61468, MGC8666, PRKAA, PRKAA2, PRKAB2, PRKAG1
About This Item
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
제품 라인
PRECISIO® Kinase
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
238-322 nmol/min·mg
분자량
~36 kDa (B2)
~40 kDa (G1)
~69 kDa (A2)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB2(5565) , PRKAG1(5571)
일반 설명
물리적 형태
제조 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.