주요 문서
SRP4850
Sigma-Aldrich
Heat Shock Protein 22 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
동의어(들):
α-crystallin C chain, E2IG1, HMN2A, HSP22, HSPB8 H11 HMN2 CMT2L DHMN2, Heat shock protein β-8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
~22 kDa
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
불순물
endotoxin, tested
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... HSPB8(26353)
일반 설명
Recombinant Human Heat Shock Protein is produced in E. coli and purified by proprietary chromatographic techniques.
물리적 형태
Lyophilized powder.
재구성
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in H20 to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. The solution can then be diluted to other aqueous buffers.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)