재조합
expressed in E. coli
분석
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
효능
50-100 ng/mL
분자량
~8.5 kDa
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
불순물
endotoxin, tested
NCBI 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Cxcl12(20315)
일반 설명
Stromal cell-derived factor-1 beta is a stromal derived CXC chemokine. It signals through CXCR4 receptor. Recombinant mouse SDF-1β is an 8.5 kDa protein containing 72 amino acid residues.
물리적 형태
Sterile filtered and lyophilized with no additives. The protein may appear as a haze or film, which is difficult to see at the bottom of the vial.
재구성
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.