제품명
TGFBR1 Peptide, ≥95% (HPLC)
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized powder
분자량
2116.45
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
The TGFBR1 peptide sequence (KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS) is derived from human SMAD3 (215-230) and is suitable for use as the substrate for TGFBR1 superfamily, including ACVRs (ALK1, ALK2, ALK4 and ALK7) and BMPRs (ALK3 and ALK6).
서열
KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS
재구성
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 to a final concentration of 1mg/mL.
저장 및 안정성
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.