일반 설명
Human Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), also known as E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, and SH3- binding protein CBL-B with Y363F mutation GenBank Accession No. NM_170662, a.a. 39 - 426 with N-terminal His-tag and N-terminal Avi-tag, expressed in an E. coli expression system. This protein was enzymatically biotinylated in vivo using Avitag™ technology. MW=48 kDa.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.