Key Documents
SRP0581
Sigma-Aldrich
CD112, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
HVEB, Herpes virus entry mediator B, Nectin-2, PRR2, PVRL2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.24
재조합
expressed in HEK 293 cells
형태
frozen liquid
분자량
36.4 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... NECTIN2(5819)
일반 설명
Human secreted CD112, also known as Nectin-2, Herpes virus entry mediator B, HVEB, PVRL2, and PRR2, GenBank Accession No. NM_002856, a.a. 32-360 with a C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 36.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable