주요 문서
SRP0541
Sigma-Aldrich
SIRP-alpha (CD172A), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
Bit, CD172a, MyD-1, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
38.4 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... SIRPA(140885)
일반 설명
Signal regulatory protein-alpha (SIRP-α), also known as Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1, CD172a, Bit, and MyD-1, GenBank Accession No. NP_542970, a.a. 27-370, with C-terminal His-tag, MW 38.4 kDa*, expressed in a HEK293 expression system. This protein acts as a receptor for CD47; a.a. 27-370 correspond to the extracellular portion of SIRP-α. *Note: SIRP-α is heavily glycosylated, resulting in apparent higher molecular weight.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)