SML3845
Enterocin
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(3R,4aR,5S,6S,7S,7aS,8R)-7-Benzoylhexahydro-4a,6,7a,8-tetrahydroxy-5-(4-methoxy-2-oxo-2H-pyran-6-yl)-3,6-methanocyclopenta[c]pyran-1(3H)-one, Vulgamycin
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H20O10
CAS Number:
Molecular Weight:
444.39
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
(Powder or lyophilized powder)
색상
white to off-white
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Broad-spectrum antibiotic with activity against both gram-positive and gram-negative bacteria
Enterocin is a bacteriostatic polyketide antibiotic unrelated to the polypeptide enterocin bacteriocins. It has broad-spectrum antibiotic activity against both gram-positive and gram-negative bacteria. Enterocin has also been shown to have inhibitory activity against β-amyloid protein (Aβ1-42) fibrillation and moderate cytotoxicity against HeLa and HepG2 cancer cell lines.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.