주요 문서
SML3820
Sigma-Aldrich
WH-9943-103C
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H15ClN2O2
Molecular Weight:
266.72
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
생화학적/생리학적 작용
Cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1
WH-9943-103C, and azetidyl chloroacetamide, is a cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)