SML3715
SSK1
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(acetoxymethyl)-6-(4-((((1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)carbamoyl)oxy)methyl)-2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H34F2N4O18
CAS Number:
Molecular Weight:
788.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Galactose-conjugated senolytic prodrug; induces apoptosis in senescence cells through activation of p38 MAPK
SSK1 is a senescence cells specific killing agent that is activated by lysosomal β-galactosidase. SSK1 induces apoptosis in senescence cells through activation of p38 MAPK. Also, it induces mitochondrial DNA damage in senescent cells. In aged mice, SSK1 removes senescence cells in different tissues, attenuated low-grade inflammation and improved physical function.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.