SML3711
DENSPM tetrahydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
BE 333 HCl, BENSpm HCl, DENSpm 4HCl, N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride, N1,N11-bis(ethyl)norspermine tetrahydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H32N4· 4HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
390.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
41121800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
DENSPM HCl is a nontoxic polyamine analog that enhances polyamine catabolism and production of hazardous hydrogen peroxide and N-acetyl-3-aminopropanal by inducing spermidine/spermine-N1-acetyl transferase (SSAT) expression. DENSPM HCl improves stem cell maintenance through reduced translation, exhibits slower proliferation rates in cancer cells, and induces autophagy. It shows greater antitumor activity and less associated toxicity in a human melanoma xenograft model.
Polyamine pathway inhibitor; potent inducer of spermidine/spermine N1-acetyltransferase
주의사항
Hygroscopic
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.