SML3702
Testosterone cypionate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(17β)-17-(3-Cyclopentyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, Cyclopentanepropionic acid ester with testosterone, NSC 9157
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H40O3
CAS Number:
Molecular Weight:
412.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
약물 제어
USDEA Schedule III
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Orally available prodrug of testosterone that has a long elimination half-life; androgen that acts as agonist of the androgen receptor (AR)
Testosterone cypionate is a prodrug of testosterone that has a long elimination half-life. It is an androgen and anabolic–androgenic steroid that acts as agonist of the androgen receptor (AR). Testosterone cypionate is mainly used in the treatment of low testosterone levels in men. Also, it was approved for treatment of hypogonadism.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.