분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
JR-AB2-011 is a selective mTORC2 inhibitor that blocks the interaction of Rictor and mTOR (IC50 = 0.31 µM) without affecing mTORC1 activity or assembly. JR-AB2-011 exhibits anti-glioblastoma (GBM) activity in vitro (proliferation IC50 = 0.31 µM post 72h treatment, 36.3% apoptosis post 48h 1 µM treatment in LN229 cultures) and in vivo (4 or 20 mg/kg/d i.p. to LN229 xenografted mice).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.