분석
≥94% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(CC[C@@]8([C@@H](CC(CC8)(C)C)C6=CC5)C(=O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)C)(CC4)C)(CC3)C)(C)C
InChI
1S/C48H76O19/c1-43(2)14-16-48(42(61)67-40-35(58)31(54)29(52)24(20-50)63-40)17-15-46(6)21(22(48)18-43)8-9-26-45(5)12-11-27(44(3,4)25(45)10-13-47(26,46)7)64-41-37(33(56)32(55)36(65-41)38(59)60)66-39-34(57)30(53)28(51)23(19-49)62-39/h8,22-37,39-41,49-58H,9-20H2,1-7H3,(H,59,60)/t22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33-,34+,35+,36-,37+,39-,40-,41+,45-,46+,47+,48-/m0/s1
InChI key
NFZYDZXHKFHPGA-QQHDHSITSA-N
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.