주요 문서
SML3471
Sigma-Aldrich
MSC-5350
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-[2-[5-Chloro-2-[[(5-methoxy-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]phenyl]ethynyl]-4-methoxy-N,N-dimethyl-2-pyridinecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H23ClN4O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
551.01
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C)C)C1=NC=C(C(OC)=C1)C#CC2=CC(Cl)=CC=C2NS(=O)(C3=CC=C(C4=CC=CN=C43)OC)=O
InChI key
RMIHTEHARJKIFL-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Cell penetrant negative control of MCT4 probe MSC-4381.
MSC-5350 is a cell penetrant negative control of MCT4 (monocarboxylate transporter 4 ) probe MSC-4381.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)