분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)CC(CC1)N(CC(C)(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C11H20ClNO3S/c1-11(2,3)8-13(10(14)6-12)9-4-5-17(15,16)7-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
NMHVAHHYKGXBMY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
In vivo active, highly potent, and selective covalent inhibitor of the peptidyl-prolyl isomerase NIMA-interacting-1 (Pin1)
Sulfopin is an in vivo active, highly potent, and selective covalent inhibitor of the peptidyl-prolyl isomerase NIMA-interacting-1 (Pin1) that binds to active site Cys113. Sulfopin induces downregulation of c-Myc target genes, inhibits tumor progression. It extends survival in murine and zebrafish models of MYCN-driven neuroblastoma, and in a murine model of pancreatic cancer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.