SML3173
Gatifloxacin sesquihydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Gatifloxacin sesquihydrate, (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid sesquihydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid sesquihydrate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C1=CN(C2CC2)C3=C(OC)C(N4CCNC(C)C4)=C(F)C=C3C1=O.O=C(O)C5=CN(C6CC6)C7=C(OC)C(N8CCNC(C)C8)=C(F)C=C7C5=O.O.O.O
InChI
1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2
InChI key
RMJMZKDEVNTXHE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.