SML3156
ALW-II-41-27
≥98% (HPLC)
동의어(들):
ALW-II-247, N-(5-(4-((4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamoyl)-2-methylphenyl)-5-(thiophen-2-yl)nicotinamide, N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[[5-(2-thienyl)-3-pyridinyl]carbonyl]amino]benzamide
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(CN2CCN(CC)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)C3=CC=C(C)C(NC(C4=CC(C5=CC=CS5)=CN=C4)=O)=C3
InChI
1S/C32H32F3N5O2S/c1-3-39-10-12-40(13-11-39)20-23-8-9-26(17-27(23)32(33,34)35)37-30(41)22-7-6-21(2)28(16-22)38-31(42)25-15-24(18-36-19-25)29-5-4-14-43-29/h4-9,14-19H,3,10-13,20H2,1-2H3,(H,37,41)(H,38,42)
InChI key
HYWXBDQAYLPMIX-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.