SML3043
XL188
≥98% (HPLC)
동의어(들):
((R)-N-(3-((4-hydroxy-1-(3-phenylbutanoyl)piperidin-4-yl)methyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-7-yl)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamide, N-[3,4-Dihydro-3-[[4-hydroxy-1-[(3R)-1-oxo-3-phenylbutyl]-4-piperidinyl]methyl]-4-oxo-7-quinazolinyl]-4-methyl-1-piperazinepropanamide, XL-188
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CC2(O)CCN(C(C[C@@H](C)C3=CC=CC=C3)=O)CC2)C=NC4=CC(NC(CCN5CCN(C)CC5)=O)=CC=C41
InChI
1S/C32H42N6O4/c1-24(25-6-4-3-5-7-25)20-30(40)37-14-11-32(42,12-15-37)22-38-23-33-28-21-26(8-9-27(28)31(38)41)34-29(39)10-13-36-18-16-35(2)17-19-36/h3-9,21,23-24,42H,10-20,22H2,1-2H3,(H,34,39)/t24-/m1/s1
InChI key
QLBYDWATOPNXBG-XMMPIXPASA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.