주요 문서
SML2954
Sigma-Aldrich
MGR2
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(Naphthalen-1-yloxy)methyl pivalate, 2,2-Dimethylpropanoic acid (1-naphthalenyloxy)methyl ester, MGR1 inactive control, MGR1 negative control
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
258.31
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
oil
색상
colorless to light brown
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
MGR2 is an inactive analog of and negative control for the reactive oxygen species (ROS) generator MGR1. Unlike MGR1, MGR2 does not induce cellular ROS or cause cell death at high concentrations (>5 μM; RAW264.7, THP1, HeLa, MCF7, A549).
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
null