주요 문서
SML2945
Sigma-Aldrich
SGC-STK17B-1
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-((6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, 2-(6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylthio)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H10N2O2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
358.46
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CSC1=C2C(C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)S2)=NC=N1
InChI key
BNYXRPMABDQJJR-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
SGC-STK17B-1 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)