SML2930
LH1307
≥97% (HPLC)
동의어(들):
2,2′-Dimethyl-3,3′-bis[2-methyl-4-(2-acetamidoethylamino)-methyl-5-(3-cyanopyridin-5-yl-methoxy)phenoxymethyl]-1,1′-biphenyl, LH 1307, LH-1307, N,N′-(2,2′-(4,4′-(2,2′-Dimethylbiphenyl-3,3′-diyl)bis(methylene)bis(oxy)bis(2-((5-cyanopyridin-3-yl)methoxy)-5-methyl-4,1-phenylene))bis(methylene)bis(azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))diacetamide
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
room temperature
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC(COC2=C(C=C(C(OCC3=C(C(C4=CC=CC(COC5=CC(OCC6=CN=CC(C#N)=C6)=C(C=C5C)CNCCNC(C)=O)=C4C)=CC=C3)C)=C2)C)CNCCNC(C)=O)=CN=C1
InChI
1S/C54H58N8O6/c1-35-17-47(29-57-13-15-61-39(5)63)53(65-31-43-19-41(23-55)25-59-27-43)21-51(35)67-33-45-9-7-11-49(37(45)3)50-12-8-10-46(38(50)4)34-68-52-22-54(66-32-44-20-42(24-56)26-60-28-44)48(18-36(52)2)30-58-14-16-62-40(6)64/h7-12,17-22,25-28,57-58H,13
InChI key
RNCINFJGGSQEHN-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.