분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1cnc(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H]3NC(=O)O[C@H]3C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C
InChI
1S/C16H22N4O4S/c1-9-4-3-5-20(9)15(22)12(6-11-7-25-8-17-11)18-14(21)13-10(2)24-16(23)19-13/h7-10,12-13H,3-6H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,23)/t9-,10+,12+,13+/m1/s1
InChI key
WTXWDXWZGJGIHV-URBCHYCLSA-N
생화학적/생리학적 작용
Orally active and brain-penetrant thyrotropin-releasing hormone (TRH) mimetic with higher potency than taltirelin in vitro and in vivo.
Rovatirelin is an orally active and brain-penetrant thyrotropin-releasing hormone (TRH) mimetic with higher receptor affinity than taltirelin (Ki = 702 nM vs 3877 nM, repectively). Rovatirelin oral administration in rats (10 or 30 mg/kg p.o.) upregulates locus coeruleus (LC) c-Fos expression and medial prefrontal cortex (mPFC) extracellular noradrenaline (NA), being more potent than taltirelin in enhancing spontaneous firing activity of isolated rat LC noradrenergic neurons in vitro (10-1000 nM) and rat locomotor activity in vivo (10 or 30 mg/kg p.o.).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.