SML2772
SAR405838
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2′S,3R,4′S,5′R)-6-Chloro-4′-(3-chloro-2-fluorophenyl)-2′-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-dihydro-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-2-oxospiro[3H-indole-3,3′-pyrrolidine]-5′-carboxamide, MI 77301, MI-77301, MI77301
분석
≥98% (HPLC)
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C([C@@H]1N[C@@H](CC(C)(C)C)[C@@]2(C(NC3=C2C=CC(Cl)=C3)=O)[C@H]1C4=CC=CC(Cl)=C4F)N[C@@H]5CC[C@H](CC5)O
InChI
1S/C29H34Cl2FN3O3/c1-28(2,3)14-22-29(19-12-7-15(30)13-21(19)34-27(29)38)23(18-5-4-6-20(31)24(18)32)25(35-22)26(37)33-16-8-10-17(36)11-9-16/h4-7,12-13,16-17,22-23,25,35-36H,8-11,14H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t16-,17-,22-,23-,25+,29+/m0/s1
InChI key
IDKAKZRYYDCJDU-HBMMIIHUSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.