주요 문서
SML2752
Sigma-Aldrich
ZINC37781618
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Chloro-N-[3-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]-benzenemethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H15ClN4
CAS Number:
Molecular Weight:
298.77
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)CNc2cc(ccc2)c3[nH]c(nn3)C
InChI
1S/C16H15ClN4/c1-11-19-16(21-20-11)12-6-4-7-14(9-12)18-10-13-5-2-3-8-15(13)17/h2-9,18H,10H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI key
BNIQNBVKGOYHPC-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
ZINC37781618 is an inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447 (ZINC555417447).
inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)