분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1c(ccc(c1)Cl)CNc2cc(ccc2)c3[nH]ncn3
InChI
1S/C15H12BrClN4/c16-14-7-12(17)5-4-11(14)8-18-13-3-1-2-10(6-13)15-19-9-20-21-15/h1-7,9,18H,8H2,(H,19,20,21)
InChI key
QPTCYEYTAWEZNT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
UCSF7447 (ZINC555417447) brain permeable, potent and selective inverse agonist of both human and mouse melatonin MT1 receptor, which decelerates re-entrainment in mouse model of east-bound jetlag. Unexpectedly UCSF7447 advances the phase of the mouse circadian clock when administer at dusk.
brain permeable, potent and selective inverse agonist of both human and mouse melatonin MT1 receptor
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.